3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
L19802.03EA 186 EUR
L19802.03
3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 97%
3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Kaava: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,31 g/mol
Sulamispiste: 142…144 °C (haj. lämpötila)
MDL numero: MFCD02090695
CAS-numero: 14676-01-8
EINECS: 000-000-0