1-(Heptafluorobutyryl)imidazole 98%

Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus

L00221.14EA 911 EUR
L00221.14 L00221.06
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole 98%
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole
Kaava: C₇H₃F₇N₂O
MW: 264,10
Kiehumispiste: 160…162 °C
Sulamispiste: 10…13 °C
Tiheys: 1,490
Leimahduspiste: 77 °C (170 °F)
MDL numero: MFCD00014503
CAS-numero: 32477-35-3
EINECS: 251-063-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR