5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAB2796-1GEA 75.9 EUR
TCIAB2796-1G
5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline
Kaava: C₆H₆BrNO
MW: 188,02
MDL numero: MFCD03427653
CAS-numero: 54923-31-8
Order Now
Testitulosten erittely
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C