Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥97%
Varoitus
B24155.14EA 73.3 EUR
B24155.14
Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥97%
Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Kaava: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Kiehumispiste: 102…104 °C (7 mmHg)
Tiheys: 1,012
Leimahduspiste: 90 °C (195 °F)
MDL numero: MFCD00005991
CAS-numero: 5006-62-2
EINECS: 225-681-3