Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAE0584-5GEA 19.8 EUR
TCIAE0584-5G TCIAE0584-25G
Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Kaava: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Kiehumispiste: 104°C
Leimahduspiste: 90°C
MDL numero: MFCD00005991
CAS-numero: 5006-62-2
EINECS: 225-681-3
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/76/28968076.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %