2,5-Dimethylpyrrole ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAD0260-25MLEA 106 EUR
TCIAD0260-25ML TCIAD0260-5ML
2,5-Dimethylpyrrole ≥98.0% (by GC)
2,5-Dimethylpyrrole
Kaava: C₆H₉N
MW: 95,1424 g/mol
Kiehumispiste: 169°C
Leimahduspiste: 54°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00005223
CAS-numero: 625-84-3
EINECS: 210-913-8
UN: 2929
ADR: 6.1,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/06/28974706.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %