2-Amino-3-nitro-5-fluoropyridine 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H61293.03EA 295 EUR
H61293.03 H61293.06
2-Amino-3-nitro-5-fluoropyridine 98%
2-Amino-3-nitro-5-fluoropyridine
Kaava: C₅H₄FN₃O₂
MW: 157,1 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 212268-12-7