Ditiotreitoli (DTT, Clelandin reagenssi)
Toimittaja: G Bioscienes
Varoitus
Synonyms: 1,4-ditiotreitoli
RC-046EA 768 EUR
RC-046
Ditiotreitoli (DTT, Clelandin reagenssi)
Ditiotreitoli (DTT, Clelandin reagenssi)
Kaava: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154,25 g/mol
Kiehumispiste: ∼125 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 42…44 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00004877
CAS-numero: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/19/2299819.jpg