1-Propanesulphonyl chloride ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
H60747.AEEA
361
EUR
H60747.AE
H60747.AC
1-Propanesulphonyl chloride ≥97%
1-Propanesulphonyl chloride
Kaava:
C₃H₇ClO₂S MW: 142,61 g/mol Kiehumispiste: 78…79 °C Sulamispiste: –46 °C Tiheys: 1,267 Leimahduspiste: 97 °C (207 °F) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00007462 CAS-numero: 10147-36-1 EINECS: 233-414-7 UN: 3265 ADR: 8,II |