4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H61623.03EA 87.6 EUR
H61623.03 H61623.06
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol ≥97%
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Kaava: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
Sulamispiste: 76…81 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03094461
CAS-numero: 162744-59-4