5-Bromo-2-fluorophenol ≥98%

Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus

H61518.14EA 489 EUR
H61518.14 H61518.06
5-Bromo-2-fluorophenol ≥98%
5-Bromo-2-fluorophenol
Kaava: C₆H₄BrFO
Kiehumispiste: 53 °C (0,2 mmHg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07782066
CAS-numero: 112204-58-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR