Magnetic stirring bars, PTFE, micro
Toimittaja: Cowie
COWI001.830EA 4.3 EUR
COWI001.830
Magnetic stirring bars, PTFE, micro
Sekoittajat Magneettisauva tai namu
Magnetic stirrer bar with white PTFE coating, used for very small containers.