Matrix needle printer
Toimittaja: Kern & Sohn
KERN911-013EA 504 EUR
KERN911-013
Matrix needle printer
Tulostimet ja tulostimien lisävarusteet Document Printers
Matrix needle printer to print the weights on normal paper which is ideal for long-term archiving.
  • Paper strips: 57 mm wide
Toimitustiedot: Supplied with interface cable RS 232.