Lisävarusteet, Reaktioblokit lämmittäviin RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic ja RET control-visc -magneettisekoittajiin
Toimittaja: IKA
442-0977EA 90.5 EUR
442-0977 442-0966 442-0967 442-0978 442-0968 442-0969 442-0984 442-0973 442-0962 IKAA25003280 442-0985 442-0974 442-0963 442-0975 442-0964 442-0976 442-0965 442-0981 442-0970 442-0982 IKAA20007954 442-0983
Lisävarusteet, Reaktioblokit lämmittäviin RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic ja RET control-visc -magneettisekoittajiin
Kuivahauteet Blokit
Reaktioblokkien avulla synteesin voi tehdä pyöreäpohjaisissa pulloissa enintään 180 °C:ssa ilman öljyhauteita. Lämpö siirtyy lämpölevystä suoraan käsiteltävään aineeseen. Sekoitus on tasaista, koska alumiinilohkot eivät häiritse magneettikenttää. Myynnissä olevien reaktiolohkojen koot ovat 100 kanssa 5000 ml ja pyöreäpohjaisten pullojen sovitteiden 10 kanssa 3000 ml. Koska sovitteita on paljon erilaisia, järjestelmää voi käyttää moniin eri käyttötarkoituksiin yhdessä lämmittävien RCT-, RET- ja RH-magneettisekoittajien kanssa.
  • Turvallinen ja puhdas synteesi pyöreäpohjaisissa pulloissa enintään 180 °C:ssa
  • Tasainen sekoitus
  • Lämpö johtuu tarkasti suoraan reaktiolohkoihin
  • PTFE-pinnoite estää palovammojen synnyn ja tekee järjestelmästä turvallisen