Hand cleansers, Estesol® premium sensitive
Toimittaja: SC Johnson
Estesol® premium sensitive
EVON32013EA 231 EUR
EVON32013
Hand cleansers, Estesol® premium sensitive
Käsienpesu- ja desinfektioaineet, hoitovoiteet Saippuat ja ihon puhdistus
Estesol® premium sensitive is a non soapy, liquid skin cleanser particularly suitable for gently cleansing of heavily stressed skin that has already suffered damage. For Light to medium-duty skin cleansing. Suitable for the whole body.
  • Contains natural moisturisers
  • Skin friendly pH
  • Perfume-free, and free from preservatives, colourants and silicone
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan