Hand cleansers, Estesol® premium
Toimittaja: SC Johnson
Estesol® premium
EVON22350EA 189 EUR
EVON22350
Hand cleansers, Estesol® premium
Käsienpesu- ja desinfektioaineet, hoitovoiteet Saippuat ja ihon puhdistus
Liquid skin cleanser for light to medium-duty contamination. Ideal for highly-stressed and sensitive skin.
  • Contains skin compatible sugar surfactants and natural moisturisers
  • Skin friendly pH
  • Subtly scented
Colour: Clear
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan