Hait: Läpiviratuskyvetit
Analyyttisten, semipraratiivisten tai preparatiivisten UV-detektoreiden läpivirtauskammiot sekä matalan virtausnopeuden läpivirtauskennot pH:n mittaamiseen esim. FIA, HPLC ja IEF-mittaustekniikoissa.
Analyyttisten, semipraratiivisten tai preparatiivisten UV-detektoreiden läpivirtauskammiot sekä matalan virtausnopeuden läpivirtauskennot pH:n mittaamiseen esim. FIA, HPLC ja IEF-mittaustekniikoissa.
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (662-0457)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR:n alhaisen virtauksen kennot on suunniteltu käytettäväksi erilaisissa instrumenttitekniikoissa, kuten FIA, HPLC ja IEF. Niitä käytetään myös pH:n ...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Oxford Nanopore Technologies
Kuvaus: Flongle is an adapter for MinION devices that enables direct, real-time DNA sequencing on smaller, single-use Flongle Flow Cells.
Toimittaja: Oxford Nanopore Technologies
Kuvaus: Nanopore sequencing flow cells for use with MinION devices.
Tuoteluettelon nro: (METT30014098)
Toimittaja: Mettler - Toledo
Kuvaus: Flow cell, InLab® Trace
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (METT51302257)
Toimittaja: Mettler - Toledo
Kuvaus: Flow through cell, glass, for electrodes with 12 mm diameter
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom