Transport swab with medium
Toimittaja: Deltalab
DELT300297EA 187 EUR
DELT300297
Transport swab with medium
Vanupuikot Näytteenottopuikot näytteiden kuljettamiseen
This viral transport medium preserves the specimen during transport to the laboratory.
  • Sterilised by irradiaton
  • Medium to maintain the sample viable for 72 h
  • Antimicrobial substances inhibit the growth of bacteria and fungi
Suitable for nasal, pharyngeal, ocular, skin and mucus samples.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan