Pipetti, Pasteur pipetti, mitta-asteikolla
Toimittaja: DWK Life Sciences
LSUK726128EA 59.1 EUR
LSUK726128 LSUK711117S/20 LSUK726129 LSUK711118S/20
Pipetti, Pasteur pipetti, mitta-asteikolla
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pasteur-/siirtopipetit
LDPE, transparent, sterile.
  • Pipettes with bulb and graduations
  • Used for safe and easy transfer of liquids and samples
  • Narrow stem pipette suitable for use as freeze vial when bulb heat sealed