Muu elektrodi, Syvyysluotaimet/sondit, IDS
Toimittaja: WTW
665-0357EA 4890 EUR
665-0357 665-0358
Muu elektrodi, Syvyysluotaimet/sondit, IDS
Elektrodit ja niiden oheistarvikkeet Muut elektrodit
  • Ei kääntämistä tai ruuvaamista: paineen- ja jännityksenkestävä, tietoturvallinen yhteys MPP IDS -anturiin muodostuu helposti napsauttamalla
  • Lisävarusteena on saatavana liukukoskettimilla varustettu erikoiskaapelikela, jonka ansiosta kaapelia voi kelata ja lukemia mitata samanaikaisesti; soveltuu jopa 100 metrin kaapeleille
  • Kolme anturiliitäntää kolmen parametrin samanaikaiseen mittaukseen syvyys mukaan luettuna
Tilaustiedot: Sensors on request, please contact customer service.
Toimitustiedot: Luotaimien mukana toimitetaan sisäänrakennettu paineanturi, suojakuori, paino sekä suojatulpat anturiliitäntöihin ja luotainliitäntään. Anturit on tilattava erikseen.
Pakkauksiin sisältyy yksi- tai kolmikanavainen luotain, sisäänrakennettu paineanturi, suojakuori, paino, suojatulpat, kantolaukku ja yksi, kaksi tai kolme anturia.