Blottauskalvot, nitroselluloosaa, Amersham™ Protran® Premium
Toimittaja: Cytiva
Amersham™ Protran® Premium Protran®
10600047.EA 363 EUR
10600047. 10600003. 10600048. 10600118. 10600079. 10600008. 10600065. 10600117. 10600096. 10600034. 10600014. 10600080. 10600013. 10600009. 10600004.
Blottauskalvot, nitroselluloosaa, Amersham™ Protran® Premium
Siirtomembraani
Nitroselluloosasta valmistettujen Amersham™ Protran® Premium -blottauskalvojen korkea herkkyys ja erotuskyky sekä vähäinen tausta soveltuvat erinomaisesti fluoresenssia käyttäviin Western-blot menetelmiin.
  • Saatavana kaikki suositut valmiiksi leikatut koot
  • Erinomainen sitovuus
  • Protran® Premium 0.2 NC -kalvojen autofluoresenssi on vähäinen laajalla eksitaatio- ja emissioaallonpituusalueella, minkä vuoksi kyseiset kalvot soveltuvat fluoresenssia käyttävään immunodetektioon ja multiplex-analyyseihin
Saatavana kaksi huokoskokoa: Protran® Premium 0.2 NC (huokoskoko 0,2 µm, sitovuus 173...203 µg IgG/cm²) ja Protran® Premium 0.45 NC (huokoskoko 0,45 µm, sitovuus 162...180 µg IgG/cm²).
Saatavana on myös käteviä kerrostettuja Western-blottausarkkeja (pakkauksessa 10 kerrosarkkia). Kerrosarkissa valmiiksi leikatut Amersham™ Protran® Premium NC -kalvot ovat kahden 3MM Chr -suodatinpaperin välissä.