Blottauskalvot, nitroselluloosaa, Amersham™ Protran® Supported
Toimittaja: Cytiva
Protran® Amersham™ Protran® Supported
10600017.EA 301 EUR
10600017. 10600120. 10600016. 10600053. 10600015. 10600051. 10600119. 10600019. 10600037. 10600020. 10600018.
Blottauskalvot, nitroselluloosaa, Amersham™ Protran® Supported
Siirtomembraani
Amersham™ Protran® Supported on kestävä proteiinien blottauskalvo, jonka huokoskoko on 0,2 µm ja joka on valmistettu useita määrityksiä kestävästä vahvistetusta nitroselluloosasta.
  • Soveltuvat erinomaisesti käyttötarkoituksiin, joissa tarvitaan vasta-aineiden poistoa (stripping) ja uutta analysointia
  • Suositellaan pienten proteiinien ja peptidien detektioon (< Mr 20 000)
  • Monipuolinen, kestävä ja signaali-kohinasuhteeltaan erinomainen valinta
  • Erinomainen sitovuus
  • 0,45 µm:n kalvo soveltuu monille proteiineille laajalla molekyylipainoalueella
Saatavana kaksi huokoskokoa: Protran® Supported 0.2 NC (huokoskoko 0,2 µm, sitovuus 120...150 µg IgG/cm²) ja Protran® Supported 0.45 NC (huokoskoko 0,45 µm, sitovuus 60...80 µg IgG/cm²).
Saatavana on myös käteviä kerrostettuja Western-blottausarkkeja (pakkauksessa 10 kerrosarkkia). Kerrosarkissa valmiiksi leikatut Amersham™ Protran® Supported NC -kalvot ovat kahden 3MM Chr -suodatinpaperin välissä.