Amersham™ Hybond™ 0.2 PVDF on erittäin vahva hydrofobinen kalvo, jonka huokoskoko on 0,2 μm. Kalvon käsiteltävyys on merkittävästi tukemattomia nitroselluloosakalvoja parempi, ja se soveltuukin vasta-aineiden poistoon (stripping) ja uudelleenmäärityksiin. Pieni huokoskoko vähentää kalvon läpi pääsevien proteiinien määrää ja parantaa proteiinien sitoutumista laajalla molekyylipainoalueella. Soveltuu erinomaisesti tavalliseen kolorimetria- ja kemiluminesenssidetektioon proteiineille, joiden molekyylipaino on < Mr 20000.
- Hyvä proteiinien sitovuus kuluttavienkin pesuvaiheiden jälkeen
- Signaalin havaitsemista helpottaa korkea proteiinien sitovuus, yli 200 μg/cm²
- Erinomainen sitomiskyky vähentää proteiinien hävikkiä siirrostuksen aikana
- 0,2 μm huokoskoko kasvattaa pinta-alaa, jolloin molekyylipainoltaan pienet proteiinit sitoutuvat paremmin
- Saatavana kaikki suositut valmiiksi leikatut koot
Saatavana on myös käteviä kerrostettuja Western-blottausarkkeja (pakkauksessa 10 kerrosarkkia). Kerrosarkissa valmiiksi leikatut Amersham™ Hybond™ 0.2 PVDF -kalvot ovat kahden 3MM Chr -suodatinpaperin välissä.