Blottauskalvot, Amersham™ Hybond™ LFP 0.2 PVDF
Toimittaja: Cytiva
Amersham™ Hybond™ LFP Hybond™
10600123.EA 141.25 EUR
10600123. 10600102. 10600060. 10600022.
Blottauskalvot, Amersham™ Hybond™ LFP 0.2 PVDF
Siirtomembraani
Amersham™ Hybond™ LFP 0.2 PVDF on proteiinien siirtoon soveltuva vähän fluoresoiva hydrofobinen kalvo, jonka huokoskoko on 0,2 µm. Amersham™ Hybond™ LFP on optimoitu Western-blottauksen fluoresenssidetektioon.
  • Erittäin vähäinen autofluoresenssi takaa suuren herkkyyden
  • Autofluoresenssi on vähäinen laajalla eksitaatio- ja emissioaallonpituusalueella
  • Saatavana kaikki suositut valmiiksi leikatut koot
  • Proteiinien sitovuus >200 μg/cm²
  • Yhteensopiva monien erilaisten blokkausreagenssien, siirtopuskurien ja koko proteiiniblottauksen värjäysreagenssin kanssa
Saatavana on myös käteviä kerrostettuja Western-blottausarkkeja (pakkauksessa 10 kerrosarkkia). Kerrosarkissa valmiiksi leikatut Amersham™ Hybond™ LFP 0.2 PVDF -kalvot ovat kahden 3MM Chr -suodatinpaperin välissä.