Tarjouskoodillisten tuotteiden hinnat eivät näy tällä hetkellä oikein verkkokaupassa - korjaamme vikaa.
Transport swabs, Transwab®
Toimittaja: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Transwab®
Transwab with a narrow shaft and bud for nasopharyngeal or urethral sampling.
  • Nasopharyngeal sampling such as for Bordetella pertussis
  • Open cell flow-through allows full access and release of sampled organisms
  • Optimum sample pick-up and release
Used in conventional and automated processing. Compatible with automated systems.
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tuote Korkin väri Pituus Transport medium Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Mini-tip transport swabs with cellular foam bud oranssi 150 mm Amies liquid 125 MEDWMW177S
Transport swabs with cellular foam bud violetti 150 mm Amies liquid 125 MEDWMW176S
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm