Tarjouskoodillisten tuotteiden hinnat eivät näy tällä hetkellä oikein verkkokaupassa - korjaamme vikaa.
Transport swabs, NRSII™ Transwab® range
Toimittaja: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Transwab®
Design with swab preimmersed, ready for use with a self standing tube and a high visibility blue cap and swab, which is easy to find and retrive if accidentally dropped. Conforms to ISO 18593 and other national and international standards. Neutralisers allow accurate recovery of residual bacteria on food contact surfaces. Precise fill for accurate assessment of contamination levels.
  • Blue cap and swab which can be easily retrived if dropped
  • Reduced packaging and storage space
  • Ready to use
  • Ambient storage and transport
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tuote Korkin väri Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Swabs with 5 ml NRS sininen 50 MEDWMW784
Swabs with 10 ml buffered peptone water sininen 50 MEDWMW776
Swabs with 10 ml NRS sininen 50 MEDWMW785
Swabs with 10 ml Letheen broth sininen 50 MEDWMW792
Swabs with 10 ml maximum recovery diluent sininen 50 MEDWMW796
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm