Dekantterit, matala malli
Toimittaja: Brand
213-0383EA 34.6 EUR
213-0383 213-0382 213-0381 213-0380 213-0387 213-0386 213-0385 213-0384 213-0379 213-0378 213-0389 213-0388 213-0377
Dekantterit, matala malli
Dekantterit
PP, erittäin läpikuultava.
Painettu sininen mitta-asteikko, vahvistettu reuna ja kaatonokka.
Sertifikaatit: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in addition to ISO 7056