VWR® DO 220/DO 220 M, Mittari, liuenneen hapen, kädessä pidettävä, optinen anturi
Toimittaja: VWR
VWR®
664-0168EA 502 EUR
664-0168 664-0169 664-0225 664-0226 664-0227 664-0170
VWR® DO 220/DO 220 M, Mittari, liuenneen hapen, kädessä pidettävä, optinen anturi
Sähkökemiamittarit Mittarit, liuenneelle hapelle
Pienikokoinen ja kannettava instrumentti mittaa liuenneen hapen ja lämpötilan älykkäällä optisella anturilla. Mittaustiedot siirretään anturista muunnetussa digitaalisessa RS485-muodossa. Soveltuu erinomaisesti paikan päällä tehtäviin mittauksiin.
  • IP 67-kotelointiluokan vaatimusten mukainen vesitiivis kotelo, jaettu LCD-näyttö esittää samanaikaisesti liuenneen hapen ja lämpötilan arvot
  • 50 / 250 tietueen tarkasteltava muisti
  • Käyttäjän on syötettävä anturin tulpan kertoimet manuaalisesti instrumenttiin, ja anturin tulppa on vaihdettava 12...16 kuukauden käytön jälkeen
  • Paristot kestävät 100 käyttötuntia, laitteessa on paristojen tyhjenemisen ilmaisin
  • Elektrodin poikkeaman tunnistus, näytön lukemien automaattinen lukitus- ja pitotoiminto
Additional functions of DO 220 M:
- Extended memory capacity (250 data sets)
- Waterproof USB port for transferring data to a PC (no software required)
- Real time clock for saved data
- Recalibration reminder (selectable from 0 to 60 days)
Warranty: 3 years for instruments and 6 months for electrodes/probes/cables.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan pehmeä kantolaukku sekä optinen liuenneen hapen anturi ja 1 tai 4 metrin kaapeli.