Liimapintaiset aluslasit
Toimittaja: Leica
Apex Superior
630-2184EA 23.8 EUR
630-2184
Liimapintaiset aluslasit
Alus- ja peitinlasit Liimapintaiset aluslevyt
  • Homogeneous covering by aqueous stains and reagents
  • Consistent full slide staining
Hydrofiilisyys auttaa levittämään vesipohjaiset värjäysaineet ja reagenssit tasaisen peittävästi.