Geelidokumentaatiojärjestelmä, Syngene G:BOX Chemi XRQ
Toimittaja: Synoptics
733-2350EA 15510 EUR
733-2350
Geelidokumentaatiojärjestelmä, Syngene G:BOX Chemi XRQ
Fotodokumentointijärjestelmät
Syngene G:BOX Chemi XRQ -geelikuvantamisjärjestelmä on tarkoitettu fluoresenssisovelluksiin (pitkät valotusajat) ja kemiluminisenssi- Western-blottaukseen. G:BOX Chemi XRQ -kameran (4 megapikseliä) kvanttiefektiivisyys on suuri (73% / 425 nm). Kamerassa on tehostettu jäähdytys pitkiin kuvauksiin. G:BOX Chemi XRQ -kameran toimintoja ohjataan automaattisella GeneSys-kuvantamisohjelmistolla, mutta myös täysin manuaalinen kuvantaminen on mahdollista.
  • Efektiivinen resoluutio jopa 16 megapikseliä
  • Moottoroitu linssi (takaisinkytketty) ja 7-asentoinen suodatinpyörä
  • Järjestelmää voi hallita sekä automaattisesti että manuaalisesti GeneSys-ohjelmistolla
  • Kuvat voi tallentaa tietokoneeseen Ethernet- tai USB-liitäntöjen kautta JPEG-, TIFF- tai BMP-muodossa
  • Lisävarusteena saatavissa epi-LED-valaistus*
  • Kuvantamisalueenalueen enimmäiskoko 305 × 227 mm
*Myynnissä laaja valikoima erilaisia valaistusvaihtoehtoja epi- ja transilluminaatioon. Lisätietoja saat VWR Internationalista.
Coolig Temperature : −57 °C, Dynamic Range: 5,1 to 0,32 Ext. Ø
Toimitustiedot: Jokaisessa järjestelmässä on neljän megapikselin 16-bittinen CCD-kamera, moottoroitu, takaisinkytketty zoomauslinssi f/1,2 (12,5...75 mm), 7-asentoinen moottoroitu suodatinpyörä ja UV-suodatin, LED-telineet ja pimiö. Mukana toimitetaan lisäksi GeneSys-kuvantamisohjelmisto sekä GeneTools-analyysiohjelmisto. Sisältää valkoiset LED -valot (epi)*, mutta ei transilluminaattoria tai valkoisen valon muuntolevyä. Järjestelmän käyttö edellyttää ulkoista tietokonetta.