Pesukone laboratoriolasitarvikkeille, Basic Line, 60  m, GW1160-sarja
Toimittaja: Smeg
SMEGGW1160AEA 7270 EUR
SMEGGW1160A SMEGGW1160SC SMEGGW1160S SMEGGW1160C SMEGGW1160CA SMEGGW1160SCA SMEGGW1160SA SMEGGW1160
Pesukone laboratoriolasitarvikkeille, Basic Line, 60  m, GW1160-sarja
Smeg-desinfiointikoneet takaavat laboratorion lasitarvikkeiden sekä vaikeiden ja hauraiden instrumenttien erinomaisen pesun ja tehokkaan lämpödesinfioinnin. Suunniteltu kaikkien laboratorioiden tarpeisiin. Tehokkaat pesu- ja lämpödesinfiointitoiminnot. Vie vain vähän tilaa hyödyntäen tehokkaasti käytettävissä olevan työtilan. Basic Line -malleissa on useita hallintaan ja turvallisuuteen liittyviä etuja, jotka takaavat tehokkaan pesun ja lämpödesinfioinnin: manuaalisia toimenpiteitä ei tarvita, kemiallisia desinfiointiaineita ei tarvita, ei suoraa kosketusta vaarallisiin aineisiin, ympäristövaikutuksia on vähennetty.
  • Pesu enintään 95 °C:ssa - antibakteerinen lämpödesinfiointi
  • Ohjelmoitava mikroprosessorisäädin
  • Sähköinen ohjelmointi: 9 kiinteää ohjelmaa ja 6 vapaata ohjelmaa
  • RS232-liitäntä ulkoiseen tulostimeen tai tietokoneeseen
  • Ulkopaneelit ruostumatonta AISI 304 -terästä, pesukammio ja sisäluukku ruostumatonta AISI 316L -terästä
  • 2 erillistä pesutasoa, teleskooppiohjaimet, aktiivinen termodynaaminen kuivaus
  • Integroitu vedenpehmennin suola-anturilla, liitännät kylmälle ja demineralisoidulle vedelle
  • Sähköinen luukun lukitus lisää käyttäjän turvallisuutta
GW1160-malleissa on automaattisesti regeneroivat vedenpehmentimet. Ne käyttävät puhdasta vettä jokaisessa pesuvaiheessa ja niissä on annostelija emäksiselle jauheelle sekä peristalttinen pumppu hapolliselle neutralointiaineelle.
Toimitustiedot: Toimitetaan vakiona 3-vaiheisella sähkönsyötöllä, mutta yksivaiheinen on saatavana pyynnöstä.