Pesukone laboratoriolasitarvikkeille, kuivausjärjestelmä, Basic Line, 60 cm, GW4060-sarja
Toimittaja: Smeg
141-0694EA 10120 EUR
SMEGGW4060SC SMEGGW4060S SMEGGW4060C SMEGGW4060
Pesukone laboratoriolasitarvikkeille, kuivausjärjestelmä, Basic Line, 60 cm, GW4060-sarja
  • Pesu enintään 95 °C:ssa - antibakteerinen lämpödesinfiointi
  • Koneessa on integroituna jopa 3 annostelupumppua
  • Ulkopaneelit ruostumatonta AISI 304 -terästä, pesukammio ja sisäluukku ruostumatonta AISI 316L -terästä
  • Ohjelmoitava mikroprosessoriohjain: 9 kiinteää ohjelmaa ja 6 vapaata ohjelmaa
  • RS232-liitäntä ulkoiseen tulostimeen tai tietokoneeseen
  • Eco-slim-höyrykondensaattori, alhainen vedenkulutus (vain C- ja SC-mallit)
  • Aktiivinen kuivausjärjestelmä, ilmansuodatin
  • Turvalukko ja automaattinen luukun avaus höyrynpoistoa varten syklin päätyttyä
GW4060-malleissa on automaattisesti regeneroivat vedenpehmentimet. Ne käyttävät puhdasta vettä jokaisessa pesuvaiheessa. Nämä uuden sukupolven pesukoneet sopivat jopa pieniin tiloihin. Ne hyödyntävät kehittyneempiä tekniikoita, kuten ilmakuivausjärjestelmää ja integroituja peristalttisia pumppuja, joiden avulla voidaan saavuttaa täydelliset pesu- ja kuivaussyklit.
Toimitustiedot: Supplied without baskets, please order separately.