Turvaveitsien terä, nro 99
Toimittaja: Martor
233-0139EA 13.6 EUR
233-0139
Turvaveitsien terä, nro 99
Partaveitset
  • Syvä, kaksipuolinen hiottu terä
  • Hiottu kahdelta sivulta
  • Kahdesti käytettävä terä
Voidaan kiinnittää seuraaviin:
SECUPRO MAXISAFE
SECUPRO MEGASAFE
SECUPRO 625
SECUNORM MULTISET
SECUNORM PROFI25