Henkilösuojainten annostelijat puhdastiloihin
Toimittaja: Palbam
134-0504EA 1940 EUR
134-0504 113-7992 134-0502 134-0503 113-8052
Henkilösuojainten annostelijat puhdastiloihin
PPE-annostelijat
Näiden seinälle asennettavien annostelijoiden ansiosta suojavarusteiden jakelu ja säilytys on puhdasta ja tehokasta.
  • Eliminoi hiukkasten esiintymistä
  • Ruostumatonta terästä 304, elektrolyyttisesti kiillotettu
  • Sileä, kaareva aukko, johon laitteesta otettavat tuotteet eivät tartu
Laitteet sopivat käsineille, hiusverkoille ja kengille. Ne on tarkoitettu lääketeollisuuden, biotekniikka-alan, lääkintälaitteita valmistavien yritysten sekä mikroelektroniikan ja nanotekniikan alan puhdastiloihin.
Sertifikaatit: ISO-sertifioitu
Toimitustiedot: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.