Fluoresenssimikroskooppi, VisiScope® TL385 LF
630-2680EA 2620 EUR
VWRI630-2680 VWRI630-2724
Fluoresenssimikroskooppi, VisiScope® TL385 LF
Nämä koulutus- ja laboratoriomikroskoopit on suunniteltu peruskäyttöön.
  • Läpivalo- ja fluoresenssimikroskopiaan
  • X-LED-läpivalon kirkkautta voi säätää manuaalisesti
  • Molemmissa malleissa on vakiovarusteina siniset ja vihreät suodattimet
The blue filter is needed for the following fluorochromes: Acridine Yellow, Acridine Orange, Auramine, DiO, DTAF, FITC, GFP and YFP.
The green filter is required for Rhodamine, Texas Red and TRITC.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan pölysuojus.