Lyhytkierteiset SureStop™-pullot, ND9
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
548-1523EA 196 EUR
548-1523 548-1524 548-1525
Lyhytkierteiset SureStop™-pullot, ND9
Näytevialit ja pienet näyteastiat Kromatografian näytepullot
SureStop™-pulloissa on ylikiertymisen estävä lisäsuojaus. Enää pullojen tiiviyttä ei tarvitse arvioida itse, sillä pullot tiivistyvät aina optimaalisella tavalla, kun ne suljetaan. SureStop™-pullojen rakenteessa reunakorkillisten pullojen tiiviys ja suorituskyky yhdistyvät kierrekorkillisten pullojen monipuolisuuteen ja kätevyyteen. Pullojen reunuksiin on muotoiltu pysäytyskohta, joka estää korkin ylikiertämisen.