VWR®, Ajastin, digitaalinen, nelikanavainen
Toimittaja: VWR
VWR®
VWRU62344-641EA 76.2 EUR
VWRU62344-641 609-0194 609-0226
VWR®, Ajastin, digitaalinen, nelikanavainen
Ajastimet Digitaaliset ajastimet
These digital timers allow the setting of four separate channels simultaneously in any combination of countdown or count-up (stopwatch).
  • Time-out mode stops the timer for off periods in both up and down timing
  • 12/24 hour 'time of day' clock
  • Large clear one-line 19 mm display allows viewing from across the lab
  • Capacity of 99 H, 59 min, 59 s in steps of 1 s (±0,01%)
  • Extra loud alarm for 1 min, or can be silenced manually
  • Unique memory displays previously programmed countdown time
When zero is reached, the timer starts counting up to show time elapsed since alarming.
Sertifikaatit: A2LA:n akkreditoimien ISO/IEC 17025-, ANSI/NCSL Z540-1- ja 9001-standardien vaatimusten mukainen. NIST-standardien mukainen jäljitettävyys.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan kiinnike, teline, magneetti, paristo ja kalibrointitodistus.