VWR® Q Path® Quickspot, Slide Holders for Turbitec®
Toimittaja: VWR
Q Path® VWR® Q Path®
630-2095EA 18 EUR
630-2095 630-2094 630-2093
VWR® Q Path® Quickspot, Slide Holders for Turbitec®
Aluslasien tarjottimet
Q Path® Quickspot and slide holder for Turbitec are used to carry out cytocentrifugation. They allow a cell suspension to be deposited on a slide (gynaecological specimens). The slide holder is a support for positioning the slide and Quickspot is the sample filling chamber.
  • Q Path-aluslasiadapteri (monikäyttöinen) ja Q Path Quickspot (kertakäyttöinen) on tarkoitettu in vitro -diagnostiikkaan
  • Molempia on käytettävä yhdessä
  • Kestävät sentrifugointia jopa 2039×g:n voimalla 30 minuutin ajan
Huomautus: Tämä tuote on tarkoitettu Hettich®-sentrifugeihin (Rotofix, Rotina), joissa on yhteensopiva roottori ja kantajat.