VWR® Q Path®, Cytology Funnel
Toimittaja: VWR
Q Path®
720-1999EA 380 EUR
720-1999
VWR® Q Path®, Cytology Funnel
Suppilot Cytology Funnels
Single-use plastic chamber used in cytocentrifugation for urine, gynaecological and non gynaecological specimens, also designed to perform cell suspension transfers on a slide with low risk of contamination.
  • Yksinkertainen ja helppokäyttöinen
  • Vähentää ristikontaminaation vaaraa
  • Soveltuu erinomaisesti muiden kuin gynekologisten näytteiden sytologiseen sentrifugointiin