Automaattinen solulaskuri, EVE™
Toimittaja: NanoEnTek
EVE™
734-2675EA 3130 EUR
NANOEVE-MC NANOEVE-MC-UK 734-2675
Automaattinen solulaskuri, EVE™
Laskukammiot ja solulaskurit Elektroniset solunlaskijat
EVE™ on pöytämallinen automaattinen solulaskuri, joka on suunniteltu solujen määrän ja elinkykyisyyden tarkkaan mittaukseen trypaanisinimenetelmällä.
  • Erottaa tarkasti toisiinsa takertuneet solut: kehittynyt analyysialgoritmi takaa tarkat tulokset
  • Sopii erikokoisille ja -tyyppisille soluille: primaariset solulinjat (kudos ja veri) ja kantasolut
  • Helppo käyttää: LCD-kosketusnäyttö, ei tarvitse huoltaa
  • Tietojen tallennus ja analysointi: 500 testitulosta, tietojen siirto tietokoneeseen USB-muistin avulla
  • Solujen koon rajaus: solujen koot valittavissa rajaustoiminnolla