Kasetit, Q Path® MacroStar I, annostelijassa
Toimittaja: VWR, part of Avantor
MacroStar I
720-2377EA 411 EUR
720-2377 720-2375 720-2381 720-2376 720-2374 720-2379 720-2378 720-2380 720-2373
Kasetit, Q Path® MacroStar I, annostelijassa
Histologiset kasetit Kudos- ja biopsiakasetit
Valmistettu asetaalipolymeerista, soveltuvat kudosnäytteiden säilyttämiseen ja merkitsemiseen käsittelyn, valamisen ja leikkaamisen aikana. Voi käyttää ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kansien kanssa. Kestävät kaikkia yleisesti käytettyjä histologisia liuottimia. Teipatut (pinotut) kasetit sopivat Leica- ja Sakura-kasettitulostimiin. Yhdessä pinossa on 40 kasettia.
  • Suuri aukko nesteiden suodatukseen
  • Ei kantta, 34 aukkoa
  • Voi käyttää vakiomallisten metallikansien (M481) kanssa
  • Merkinnät tarttuvat hyvin kaltevaan (45° kulma) kirjoituskenttään
  • Värikoodaus