Kasetit, Q Path® Microtwin, annostelijassa
Toimittaja: VWR, part of Avantor
Microtwin
720-2405EA 324 EUR
720-2405 720-2407 720-2401 720-2400 720-2404 720-2408 720-2402 720-2406 720-2403
Kasetit, Q Path® Microtwin, annostelijassa
Histologiset kasetit Kudos- ja biopsiakasetit
Valmistettu asetaalipolymeerista, soveltuvat kudosnäytteiden säilyttämiseen ja merkitsemiseen käsittelyn, valamisen ja leikkaamisen aikana. Kestävät kaikkia yleisesti käytettyjä histologisia liuottimia. Kaseteissa on kiinteä kertakäyttöinen kansi, ja ne toimitetaan Leica- ja Sakura-kasettitulostimiin sopivissa 40 kasetin telineissä.
  • Ei tarvetta biopsiatyynyille, biopsiakapseleille tai suodatinpaperille
  • Huokosen pinta-ala: 0,3 × 0,3 mm
  • Saranoitu
  • 45 asteen kulmassa oleva kirjoituskenttä