Kasetit, Q Path® MacroStar II, annostelijassa
Toimittaja: VWR, part of Avantor
MacroStar II
720-2399EA 266 EUR
720-2399 720-2393 720-2392 720-2396 720-2398 720-2394 720-2395 720-2397 720-2391
Kasetit, Q Path® MacroStar II, annostelijassa
Histologiset kasetit Kudos- ja biopsiakasetit
Valmistettu asetaalipolymeerista, soveltuvat kudosnäytteiden säilyttämiseen ja merkitsemiseen käsittelyn, valamisen ja leikkaamisen aikana. Kestävät kaikkia yleisesti käytettyjä histologisia liuottimia. Teipatut (pinotut) kasetit sopivat Leica- ja Sakura-kasettitulostimiin. Yhdessä pinossa on 40 kasettia.
  • Suuri aukko nesteiden suodatukseen
  • Saranoitu erillinen kansi
  • 45 asteen kulmassa oleva kirjoituskenttä