Hait: Electricity/Magnetism Learning Activities
60  results were found
SearchResultCount:"60"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: According to Hoffmann, with two city dishes, 0 to 30 ml of grading graded 1/10 ml.
Tuoteluettelon nro: (761-0518)
Toimittaja: ELWE LEHRGERAETEBAU KLINGENTHA
Kuvaus: For examination of the deflection of the electron beam in a magnetic field. Particularly suitable for determining e/m in a homogeneous magnetic field ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (765-1019)
Toimittaja: LUNDGRENS MASKINFÍRNÍDENHETER
Kuvaus: Educational Materials, Electricity/Magnetism, Käyttötarkoitus: Fysiikka, Rubber cloth, 150 × 150 mm
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: LUNDGRENS MASKINFÍRNÍDENHETER
Kuvaus: 765-0325 Rubber band, Norstedt; Fits Norstedt's belt generators.
Tuoteluettelon nro: (765-0597)
Toimittaja: ELWE LEHRGERAETEBAU KLINGENTHA
Kuvaus: The exercise oscilloscope is placed at the Helmholtz coils so that its main axis coincides with the axis of the coils. A sawtooth-shaped voltage is ap...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BINH1002750)
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: Educational Materials, Electricity/Magnetism, Käyttötarkoitus: Fysiikka, Adapter, BNC connector to 4 mm Jack plugs with 19 mm spacing.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tuoteluettelon nro: (765-0089)
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: Evacuated glass flask containing i.a. electron gun with directly heated tungsten wire cathode and a cylindrical anode. The electron gun emits a diverg...
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Toimittaja: PHYWE
Kuvaus: With a special addition, the analogue instrument can be turned into a digital instrument with simultaneous analogue display. In order to extend the me...
Tuoteluettelon nro: (761-0136)
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: Highly evacuated electron tube with focusing electron gun and fluorescent screen (90×60 mm) inclined relative to the beam axis, so that the path of th...
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tuoteluettelon nro: (765-0182)
Toimittaja: CORNELSEN EXPERIMENTA GMBH & C
Kuvaus: Instrument for comparing charge amounts. When charging, a hand is repelled from the jumper it is hung in. Mounted on a plate.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tuoteluettelon nro: (765-0180)
Toimittaja: CORNELSEN EXPERIMENTA GMBH & C
Kuvaus: Used to detect electric charge. Also suitable for use with belt generator and Faraday's cage. Equipped with connection for 4 mm banana plug.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tuoteluettelon nro: (765-0920)
Toimittaja: GRÄNNA PLASTEMBALLAGE AB
Kuvaus: Very light ball of porous plastic. With thin nylon thread for hanging. Used for influence tests, for transferring charge, eg between capacitor plates ...
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tuoteluettelon nro: (765-0211)
Toimittaja: CORNELSEN EXPERIMENTA GMBH & C
Kuvaus: Used to show how metal wire resistance depends on length, cross-sectional area and material. Made of plastic and equipped with 6 tensioned wires conne...
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tuoteluettelon nro: (765-0931)
Toimittaja: GRÄNNA PLASTEMBALLAGE AB
Kuvaus: Straight, stainless steel wire, mounted with a rubber stopper in soda glass tubes. Used for collecting gases during electrolysis. Suitable holder 765-...
UOM: 1 * 1 Each
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Toimittaja: PHYWE
Kuvaus: Educational Materials, Electricity/Magnetism, Käyttötarkoitus: Fysiikka, Thermometer insert, +1300 ° C
Tuoteluettelon nro: (765-0193)
Toimittaja: CORNELSEN EXPERIMENTA GMBH & C
Kuvaus: For demonstration of electric field lines and electrostatic charge.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 60
no targeter for Bottom