Hait: BOD Incubators
BOD-inkubaattorit ovat suunniteltu pitämään valittu lämpötila tasaiasena ja vakiona BOD-mittausten aikana. Jäähdyttävät ja lämmittävät BOD-inkubaattorit pystyvät kontrolloimaan lämpötilaa hyvin tarkasti sekä hälyttämään mikäli lämpötila menee virherajojen ulkopuolelle. BOD-inkubaattorit mahdollistavat monet eri sovellukset, kuten BOD-mittaus 20°C:ssa, entsymaattiset aktiivisuusmittaukset 25°C:ssa ja mikrobiologiset mittaukset 37°C:ssa.
BOD-inkubaattorit ovat suunniteltu pitämään valittu lämpötila tasaiasena ja vakiona BOD-mittausten aikana. Jäähdyttävät ja lämmittävät BOD-inkubaattorit pystyvät kontrolloimaan lämpötilaa hyvin tarkasti sekä hälyttämään mikäli lämpötila menee virherajojen ulkopuolelle. BOD-inkubaattorit mahdollistavat monet eri sovellukset, kuten BOD-mittaus 20°C:ssa, entsymaattiset aktiivisuusmittaukset 25°C:ssa ja mikrobiologiset mittaukset 37°C:ssa.
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: WTW
Kuvaus: These thermostatic cabinets are available in three sizes and different variants. Suited for BOD, OECD 301F, soil respiration and anaerobic degradatio...
Toimittaja: Lovibond
Kuvaus: The TC series of thermostatically controlled cabinets is used for continuous temperature control over a range of 2 to 40 °C. This makes them ideal for...
Tuoteluettelon nro: (VELPF10300305)
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: These BOD incubators have been designed to keep any product at a constant temperature, where accurate and precise temperature control is required. For...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (WITGDH.WIR03250)
Toimittaja: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus: Low temperature BOD incubator with superior temperature uniformity by forced convection.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom