Titration solvent ASTM D-5776, VOLUSOL®
Toimittaja: VWR Chemicals
|
Vaara
|
5449.2500EA
89.3
EUR
5449.2500
Titration solvent ASTM D-5776, VOLUSOL®
Titration solvent
UN:
2790 ADR: 8,II |
Testitulosten erittely
Density (20/4) | 1,020 − 1,060 |
Control | Passes test |