LED-valaistu pöytäsuurennuslasi, VisoLux+
Toimittaja: Eschenbach
VisoLux+
630-2181EA 289 EUR
630-2181
LED-valaistu pöytäsuurennuslasi, VisoLux+
Suurennuslasit Valaistut pöydällä pidettävät suurennuslasit
Suurennuslasin kaksi SMD LED -valoa valaisevat kirkkaasti ja häikäisemättä. Kiinteä, esivalittu oranssi suodin tekee väristä lämpimämmän.
  • Valaistus sammuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua
  • Meniski-/asfäärilinssi soveltuu suurempiin katseluetäisyyksiin
  • Naarmuuntumista estävä Cera-tec®-kovapinnoite: luotettava ja mukava käyttää
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan vaahtomuovista valmistettu suojakotelo ja AA-paristot.