Vesinäytepullo, steriilit
Toimittaja: VWR, part of Avantor
331-0270EA 291 EUR
331-0270 331-0269 331-0268 331-0256 331-0267 331-0277 331-0276 331-0275 331-0274 331-0273 331-0272 331-0271
Vesinäytepullo, steriilit
Pullot Vesinäytepullot
PET, virgin, food grade with PP caps.
  • Eriväriset korkit helpottavat pullon tunnistamista
  • Sinetöintinauha varmistaa pullojen puhtauden
  • Täysin jäljitettävät, jokaisessa etiketissä on eränumero sekä pullon numero
  • Täysin kierrätettävät
  • Korkin halkaisija 32 mm
Kevyet ja kestävät pullot. Korkit suojaavat pullonkaulaa kontaminaatioilta. Suorakulmaiset pullot vievät hyllyssä vähemmän tilaa kuin vastaavat pyöreäpohjaiset pullot. Suorakulmaiset pullot vievät hyllyssä vähemmän tilaa kuin vastaavat pyöreäpohjaiset pullot.
Sininen korkki: klooraamattomalle luonnonvedelle, pulloissa ei ole natriumtiosulfaattia
Punainen korkki: klooratulle vedelle, pulloihin annosteltu 20 mg/l natriumtiosulfaattia
Valkoinen korkki: klooratulle vedelle, pulloihin annosteltu 120 mg/l natriumtiosulfaattia