VWR® Standard Line, Pullo, leveä suuaukko, kierrekorkilla
Toimittaja: VWR
VWR®
331-0167EA 91.4 EUR
331-0170 331-0159 331-0145 331-0167 331-0155 331-0166 331-0143 331-0165 331-0164 331-0163 331-0140 331-0161
VWR® Standard Line, Pullo, leveä suuaukko, kierrekorkilla
Pullot Muovipullot
PET, clear.
  • 34 mm neck for all bottles
  • Tamper-evident screw caps
  • Manufactured from food grade PET
For basic sample collecting. Non sterile, lightweight, round or square. All caps are HDPE.
Varoitus: Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan.