Laboratorion jääkaappi–pakastin, jossa elektroninen Comfort-säädin ja kipinätön sisätila, ATEX, MediLine
Toimittaja: Liebherr
Mediline
471-1016EA 0 EUR
471-1016 471-1071
Laboratorion jääkaappi–pakastin, jossa elektroninen Comfort-säädin ja kipinätön sisätila, ATEX, MediLine
Jääkaapit
Jääkaappi–pakastimessa on kipinätön sisäosa, joten se soveltuu räjähtävien ja helposti syttyvien aineiden säilytykseen esimerkiksi kemianteollisuudessa tai erikoislaboratorioissa.
  • Lämpötilan voi määrittää tarkasti elektronisella Comfort-säätimellä, jossa on digitaalinen lämpötilanäyttö
  • Sisäinen muisti
  • Kaksoisohjaus ja kaksoiskompressori takaavat erinomaisen suorituskyvyn
  • 1-pistekalibrointi
  • Läpivientivalmius lämpötilaanturille (halkaisija 10 mm)
  • Pakastinosan kätevissä laatikoissa on kirkas etuosa, jonka läpi näytteet näkee helposti
  • Ovet sulkeutuvat itsestään. Niiden kätisyyden ja tiivisteet voi vaihtaa
Testattu direktiivin 94/9 EC (ATEX 95) vaatimusten mukaisesti (luokitus II 3G Ex nA II T6). Soveltuu räjähtävien ja erittäin herkästi syttyvien aineiden säilytykseen tiiviissä astioissa.
Tilaustiedot: Kipinättömiä malleja voi tilata pyynnöstä.